Learn More
2-Méthoxyéthylphénol, Mikromol™
Code produit 30050798
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050798 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050798 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0027.250100
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Méthoxyéthylphénol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methoxyethyl)phenol
CAS 330976-39-1
Noms d’analytes ou de composants 2-(2-Methoxyethyl)phenol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H12 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Phenol, 2-(2-methoxyethyl)-, 2-(2-Methoxyethyl)phenol
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
SMILES COCCc1ccccc1O
Nom IUPAC 2-(2-méthoxyéthyl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Quantité 100 mg
Poids de la formule 152.0837 g/mol