Learn More
2-Méthoxyfurane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427447 5 g 5g
11417447 1 g 1g
11437447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15593.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 25414-22-6 | C5H6O2 | 98.101 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25414-22-6
Formule moléculaire C5H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 98.101
Numéro MDL MFCD00003227
Clé InChI OXCGHDNCMSOEBZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 117476
Nom IUPAC 2-méthoxyfurane
SMILES COC1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyfuran
Densité 1.065
Point d’ébullition 110°C to 111°C
Point d’éclair 10°C (50°F)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 5 g
Numéro UN UN3271
Beilstein 106270
Synonyme furan, 2-methoxy, 2-methoxy furan, unii-25y8i1p35t, 2-furyl methyl ether, furan,2-methoxy, pubchem19998, acmc-209gjs, 2-methoxyfuran, 2-furyl methyl ether #
Poids de la formule 98.1
Pourcentage de pureté 97%