Learn More
2-méthoxyhydroquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11415253
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11415253
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12847.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 824-46-4 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
It finds its application in the formation of coniferyl alcohol from ferulic acid by the white rot fungus Trametes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la formation d’alcool coniférylique à partir de l’acide ferulique du tramète, champignon de la pourriture blanche.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 824-46-4
Formule moléculaire C7H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.138
Numéro MDL MFCD00013971
Clé InChI LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxyhydroquinone, methoxyhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2-methoxy, 1,4-dihydroxy-2-methoxybenzene, unii-2hi6hnr5u1, 2hi6hnr5u1, o-methoxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyanisole, 2-mohydrop, acmc-209pp0
CID PubChem 69988
Nom IUPAC 2-méthoxybenzène-1,4-diol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyhydroquinone
Point de fusion 87°C to 91°C
Quantité 10 g
Beilstein 2045285
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxyhydroquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Methoxyhydroquinone