Learn More
2-Méthoxynaphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463218 250 g 250g
11453218 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17650.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 93-04-9 | C11H10O | 158.2 g/mol
2-methoxynaphthalene acylation is used as a model reaction to study the catalytic benefits of delamination. It was also used to study the alkali-metal-mediated manganation (AMMMn) reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acylation de la 2-méthoxynaphtalène est utilisée comme réaction modèle pour étudier les avantages catalytiques de la délamination. Elle a également été utilisée pour étudier les réactions de manguanation (AMMMn) médiée par des métaux alcalins.
Solubilité
Soluble dans le benzène, le disulfure de carbone, l’éther diéthylique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-04-9
Formule moléculaire C11H10O
Poids moléculaire (g/mol) 158.2
Numéro MDL MFCD00004061
Clé InChI LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 2-methoxy, yara yara, nerolin, methyl 2-naphthyl ether, yura yara, 2-naphthyl methyl ether, yara-yara, 2-naphthol methyl ether, nerolin old, beta-naphthyl methyl ether
CID PubChem 7119
Nom IUPAC 2-méthoxynaphtalène
SMILES COC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxynaphthalene
Point de fusion 70°C to 75°C
Point d’ébullition 272°C to 274°C
Point d’éclair ca 139°C (282°F)
Quantité 250 g
Beilstein 1859408
Merck Index 14,5997
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,carbon disulfide,diethyl ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 98%