Learn More
2-Méthoxynaphtalène (Néroline), Mikromol™
Code produit 17932666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17932666 25 mg 25mg
17910776 100 mg 100mg
30461423 4 x 25 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17932666 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0152.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Méthoxynaphtalène (Néroline)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
CAS 93-04-9
Noms d’analytes ou de composants 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H10 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Naproxen Imp. M (EP), Naproxen Impurity M
Formule InChI InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
SMILES COc1ccc2ccccc2c1
Nom IUPAC 2-méthoxynaphthalène
Poids moléculaire (g/mol) 158.2
Quantité 25 mg
Poids de la formule 158,0732 g/mol