Learn More
2-Méthoxyphénol (Gaïacol), Mikromol™
Code produit 17942526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17942526 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17942526 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0354.04
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Méthoxyphénol (Gaïacol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Guaiacol
CAS 90-05-1
Noms d’analytes ou de composants Guaiacol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H8 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Guaifenesin Imp. A (EP), Guaiacol, 2-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, Anastil, Guaiastil, Methylcatechol, NSC 3815, O-Methyl catechol, Pyrocatechol monomethyl ether, Pyroguaiac acid, o-Guaiacol, o-Hydroxyanisole, o-Methoxyphenol, Guaifenesin Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
SMILES COc1ccccc1O
Nom IUPAC 2-méthoxyphénol
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Quantité 500 mg
Poids de la formule 124,0524 g/mol