Learn More
2-Méthoxyphénothiazine, Mikromol™
Code produit 30458601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458601 4 x 25 mg 100mg
30049828 25 mg 25mg
30051299 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30458601 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0019.0200254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Méthoxyphénothiazine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyphenothiazine
CAS 1771-18-2
Noms d’analytes ou de composants 2-Methoxyphenothiazine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H11 N O S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Levomepromazine Maleate Imp. A (EP), Levomepromazine Imp. A (EP), 2-Methoxyphenothiazine, Levomepromazine Maleate Impurity A, Levomepromazine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C13H11NOS/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Nom IUPAC 2-méthoxy-10H-phénothiazine
Poids moléculaire (g/mol) 229.3
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 229,0561 g/mol