Learn More
Acide 2-méthoxypyridine5-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324526 5 g 5g
11334526 250 mg 250mg
11314526 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11324526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20087.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 163105-89-3 | C6H8BNO3 | 152.94 g/mol
2-Methoxypyridine-5-boronic acid is used in cosmetics, coatings candles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-méthoxypyridine-5-boronique est utilisé en cosmétique et les enrobe les bougies de revêtement.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches dans des récipients bien scellés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 163105-89-3
Formule moléculaire C6H8BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 152.94
Numéro MDL MFCD02093044
Clé InChI DHADXDMPEUWEAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-5-pyridineboronic acid, 6-methoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-methoxypyridine-5-boronic acid, 2-methoxy-5-pyridinylboronic acid, 6-methoxypyridine-3-boronic acid, 6-methoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-methoxy-pyridine-3-boronic acid, 6-methoxy-3-pyridinylboronic acid, 6-methoxy-3-pyridylboronic acid, 6-methoxypyridin-3-yl boranediol
CID PubChem 2734368
Nom IUPAC Acide(6-méthoxypyridine-3-yl)boronique
SMILES COC1=CC=C(C=N1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxypyridine-5-boronic acid
Point de fusion 132°C to 133°C
Quantité 5 g
Beilstein 9119950
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 152.95
Pourcentage de pureté 95%