Learn More
2-Méthoxythiazole, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15473297
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15473297 25 g 25g
15463297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15473297 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25655.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14542-13-3
Formule moléculaire C4H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 115.15
Numéro MDL MFCD01631143
Clé InChI MJJRDTKNLLMJDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxythiazole, thiazole, 2-methoxy, 2-methoxy thiazole, acmc-209cuy, #, ksc174c3j, 2-methoxy-1,3-thiazole
CID PubChem 575451
Nom IUPAC 2-méthoxy-1,3-thiazole
SMILES COC1=NC=CS1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Methoxythiazole
Point d’ébullition 150°C to 151°C
Point d’éclair 49°C (120°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 115.15
Pourcentage de pureté 98%