Learn More
2-méthyl-1,3-thiazole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10021214
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10021214
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC05704DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 20949-84-2
Formule moléculaire C5H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 127.16
Numéro MDL MFCD06655197
Clé InChI AEHWVNPVEUVPMT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2763191
Nom IUPAC 2-methyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=NC(C=O)=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Synonyme 4-formyl-2-methylthiazole, 2-methylthiazole-4-carbaldehyde, 2-methylthiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-4-thiazolecarboxaldehyde, 2-methyl-4-formylthiazole, 2-methyl-4-fomylthiazole, 4-formyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-methyl, 2-methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
Poids de la formule 127.17
Pourcentage de pureté 97%