Learn More
2-Méthyl-1-[N-méthyl-N-(3,3-diphénylpropyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Description
2-Méthyl-1-[N-méthyl-N-(3,3-diphénylpropyl)amino]propan-2-ol
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol |
| CAS | 100442-33-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C20 H27 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H27NO/c1-20(2,22)16-21(3)15-14-19(17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,19,22H,14-16H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)O |
| Nom IUPAC | 1-[3,3-diphénylpropyl(méthyl)amino]-2-méthylpropan-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 297.43 |
| Show More |