Learn More
2-Méthyl-1H-imidazole, Mikromol™
Code produit 18081990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18081990 100 mg 100mg
18071710 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18081990 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0252.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-méthyl-1H-imidazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1H-imidazole
CAS 693-98-1
Noms d’analytes ou de composants 2-Methyl-1H-imidazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H6 N2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. F (EP), Ondansetron Imp. F (EP), 2-Methyl-1H-imidazole, GR 55299X, BP Ondansetron Impurity F, Ph Eur Ondansetron Impurity F, 2-methylimidazole (GR 55299X), Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity F, Ondansetron Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
SMILES Cc1ncc[nH]1
Nom IUPAC 2-méthyl-1H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 82.1
Quantité 100 mg
Poids de la formule 82,0531 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.