Learn More
2-Méthyl-2,4-pentanediol, SPEX CertiPrep™
Code produit. 12909304 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
1 mL, 1mL
Code nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 12909304
Marque: SPEX Certiprep S2595
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
2-Méthyl-2,4-pentanediol107-41-51000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2,4-pentanediol
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 107-41-5, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C6H14O2
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CC(C)(C)O)O
Nom IUPAC 2-méthylpentane-2,4-diol
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Poids moléculaire (g/mol) 118.176
CID PubChem 7870
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:62995
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-Méthyl-2,4-pentanediol, SPEX CertiPrep™ >