Learn More
2-méthyl-2-butanol, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10439573 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Code produit. 10439573
Marque: Thermo Scientific Acros 166620100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75-85-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-85-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00004478
Clé InChI MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
CID PubChem 6405
Nom IUPAC 2-méthylbutan-2-ol
SMILES CCC(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-butanol
Note relative au nom 99%
Point de fusion -12.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 102.0°C
Point d’éclair 20°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C2H5C(CH3)2OH
Indice de réfraction 1.4040 to 1.4060
Quantité 10 L
Beilstein 01,388
Merck Index 15,7253
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 70.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,chloroform,,glycerol,oils and acetone
Viscosité 3.7 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2-butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.