Learn More
2-Méthyl-2-imidazoline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11966271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11966271
Marque: Thermo Scientific Acros 439720050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 534-26-9
Formule moléculaire C4H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Clé InChI VWSLLSXLURJCDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2-imidazoline, 2-methylimidazoline, 1h-imidazole, 4,5-dihydro-2-methyl, methylglyoxalidine, 2-imidazoline, 2-methyl, 4,5-dihydro-2-methyl-1h-imidazole, unii-987f50e3pe, 2-methyl imidazoline, 2-methyl-4,5-dihydroimidazole, 2-methyl-20imidazolin
CID PubChem 10798
Nom IUPAC 2-méthyl-4,5-dihydro-1 H-imidazole
SMILES CC1=NCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-imidazoline
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 104°C to 107°C
Couleur Incolore à jaune ou blanc à jaune
Point d’ébullition 110°C (2.0 Torr)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Merck Index 15,5696
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou cristaux ou aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2-imidazoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.