Learn More
2-Méthyl-2-oxazoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027674
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11460468
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24612.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1120-64-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
2-Methyl-2-oxazoline is used in cationic polymerization of a series of linear 2-alkyl-2-oxazolines under microwave irradiation. It undergoes polymerization with 2-butyl-2-oxazoline to form poly(2-oxazoline) block copolymer. It undergoes cationic ring-opening polymerization with 2-(dec-9-enyl)-2-oxazoline to yield copoly(2-oxazoline)s. It react with N'-phenyl-benzohydrazonoyl chloride to get 4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-1,3-diphenyl-1,2,4-triazol-4-ium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthyl-2-oxazoline est utilisé dans la polymérisation cationique d’une série de 2-alkyles-2-oxazolines linéaires sous irradiation micro-ondes. Il subit une polymérisation avec le 2-butyl-2-oxazoline pour former du copolymère de blocs poly(2-oxazoline). Il subit une polymérisation cationique à ouverture de cycle avec du 2-(dec-9-enyl)-2-oxazoline pour produire des copoly(2-oxazoline)s. Il réagit avec le chlorure de N′-phényl-benzohydrazoyl pour obtenir le chlorure de 4-(2-hydroxyéthyl)-5-méthyl-1,3-diphényl-1,2,4-triazol-4-ium.
Solubilité
Soluble dans l’eau (7051 mg/l à 25°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-64-5
Formule moléculaire C4H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 85.11
Numéro MDL MFCD00005298
Clé InChI GUXJXWKCUUWCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2-oxazoline, 2-methyloxazoline, 2-methyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-2-methyl, 2-methyl-2-oxazolin, 2-methyl-1,3-oxazoline, 2-oxazoline, 2-methyl, 4,5-dihydro-2-methyl-1,3-oxazole, poly 2-methyl-2-oxazoline, methyl oxazoline
CID PubChem 70713
ChEBI CHEBI:53614
Nom IUPAC 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
SMILES CC1=NCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-oxazoline
Densité 1.01
Point d’ébullition 109°C to 111°C
Point d’éclair 20°C (68°F)
Indice de réfraction 1.434
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 104227
Informations sur la solubilité Soluble in water (7051mg/L at 25°C).
Poids de la formule 85.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2-oxazoline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Methyl-2-oxazoline