Learn More
Acide 2-méthyl-2-penténoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467917
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467917 10 g 10g
11477917 50 g 50g
11487917 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16587.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3142-72-1 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3142-72-1
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.144
Numéro MDL MFCD00002655
Clé InChI JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 2-methyl-2-pentenoic acid, trans-2-methyl-2-pentenoic acid, e-2-methylpent-2-enoic acid, e-2-methyl-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, 2-methyl, 2-pentenoic acid, 2-methyl-, e, e-2-methylpent-2-en-1-oic acid, s-2-methylpentenoic acid, 2e-2-methylpent-2-enoic acid, 2-methylpent-2-en-1-oic acid
CID PubChem 5365909
Nom IUPAC Acide (E)2-méthylpent2-énoïque
SMILES CCC=C(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-pentenoic acid
Densité 0.978
Point d’ébullition 120°C (20 mmHg)
Point d’éclair 107°C (225°F)
Odeur Characteristic
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté 99%