Learn More
Acide 2-méthyl-2-penténoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-2-pentenoic acid |
| Densité | 0.978 |
| Point d’ébullition | 120°C (20 mmHg) |
| Point d’éclair | 107°C (225°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Poids de la formule | 114.15 |
| Pourcentage de pureté | 99% |