Learn More
2-méthyl-2-propen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15406978
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15406978
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60502.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-42-8
Formule moléculaire C4H8O
Numéro MDL MFCD00004737
Clé InChI BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10557
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-en-1-ol
SMILES CC(=C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-propen-1-ol
Densité 0.857
Point d’ébullition 113°C to 115°C
Point d’éclair 32°C (90°F)
Formule linéaire CH2=C(CH3)CH2OH
Indice de réfraction 1.426
Quantité 5 g
Numéro UN UN2614
Beilstein 969226
Synonyme methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 72.107
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 98%