Learn More
2-Méthyle -3-(2-furyl)Propénale, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479372
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11479372
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10125.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 874-66-8 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-66-8
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00063240
Clé InChI ZNBXZUKDRRRQJK-FNORWQNLSA-N
Synonyme 2-methyl-3-2-furyl propenal, alpha-methylfurylacrolein, 2-methyl-3-2-furyl acrolein, furfurylidene-2-propanal, furfurylidine-2-propanal, 2-methyl-3-furylacrolein, alpha-methyl-2-furanacrolein, 2-furfurylidenepropionaldehyde, 3-2-furyl methacrylaldehyde, 2-methyl-3 2-furyl acrolein
CID PubChem 6210220
Nom IUPAC (E)-3-(furane-2-yl)-2-méthylprop-2-énal
SMILES CC(=CC1=CC=CO1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3- (2-furyl)propenal
Densité 1.097
Point d’ébullition 280°C to 281°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.614
Quantité 10 g
Beilstein 2438
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 97%