Learn More
Chlorure de 2-méthyle-3-nitrobenzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10376641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10376641
Marque: Thermo Scientific Acros 187400010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 60468-54-4
Formule moléculaire C8H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.61
Numéro MDL MFCD00007165
Clé InChI XZNDXQGZPOZITR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitrobenzene, alpha-chloro-2-methyl-3-nitrotoluene, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitro-benzene, 2-methyl-3-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitro, acmc-1b2j5, ksc497o8t, 2-chloromethyl-6-nitrotoluene
CID PubChem 108947
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-2-méthyl-3-nitrobenzène
SMILES CC1=C(CCl)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 42°C to 47°C
Point d’éclair >109°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(NO2)CH2Cl
Quantité 1 g
Poids de la formule 185.61
Pourcentage de pureté 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt