Learn More
Chlorure de 2-méthyle-3-nitrobenzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-164963 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10376641
Marque: Thermo Scientific Acros 187400010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 60468-54-4
Formule moléculaire C8H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.61
Numéro MDL MFCD00007165
Clé InChI XZNDXQGZPOZITR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitrobenzene, alpha-chloro-2-methyl-3-nitrotoluene, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitro-benzene, 2-methyl-3-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitro, acmc-1b2j5, ksc497o8t, 2-chloromethyl-6-nitrotoluene
CID PubChem 108947
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-2-méthyl-3-nitrobenzène
SMILES CC1=C(CCl)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 42°C to 47°C
Point d’éclair >109°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(NO2)CH2Cl
Quantité 1 g
Poids de la formule 185.61
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.