Learn More
chlorhydrate de 2-méthyl-3-vinyl-6,7,8,9-tétrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimid-4-one, Mikromol
Code produit 30462986
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462986 4 x 25 mg 100mg
30052270 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30462986 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0491.3400254AMP
Découvrez Mikromol- votre source de confiance pour les normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. étayant une analyse précise et conforme avec ISO 17034-certifiés conçus pour assurer la confiance de chaque résultat.
chlorhydrate de 2-méthyl-3-vinyl-6,7,8,9-tétrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimid-4-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-vinyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride
CAS 2726145-01-1
Noms d’analytes ou de composants 2-Methyl-3-vinyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C11 H14 N2 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Methyl-3-vinyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C11H14N2O.ClH/c1-3-9-8(2)12-10-6-4-5-7-13(10)11(9)14;/h3H,1,4-7H2,2H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CC1=C(C=C)C(=O)N2CCCCC2=N1
Nom IUPAC 3-éthényl-2-méthyl-6,7,8,9-tétrahydropyrido[1,2-a]pyrimid-4-one ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 226.7
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 226.0873 g/mol