Learn More
2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30324744 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324744 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15089000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
CAS 2682-20-4
Noms d’analytes ou de composants 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C4 H5 N O S
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Neolone 950, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methylisothiazol-3-one
Formule InChI InChI=1S/C4H5NOS/c1-5-4(6)2-3-7-5/h2-3H,1H3
SMILES CN1SC=CC1=O
Nom IUPAC 2-méthyl-1,2-thiazol-3-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 115.15
Quantité 1 mL
Poids de la formule 115.0092 g/mol