Learn More
2-méthyl-4-isothiazolin-3-one, solution aqueuse à 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15589503 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15589503
Marque: Thermo Scientific Acros 459970050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2682-20-4 | C4H5NOS | 115.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2682-20-4
Formule moléculaire C4H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 115.15
Clé InChI BEGLCMHJXHIJLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-isothiazolin-3-one, methylisothiazolinone, 2-methyl-4-isothiazoline-3-one, 2-methylisothiazol-3 2h-one, 2-methyl-3 2h-isothiazolone, n-methylisothiazolone, 3 2h-isothiazolone, 2-methyl, caswell no. 572a, 2-methyl-3-isothiazolone, unii-229d0e1qfa
CID PubChem 39800
ChEBI CHEBI:53620
Nom IUPAC 2-méthyl-1,2-thiazol-3-one
SMILES CN1C(=O)C=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Densité 1.1600g/mL
pH 5.0 to 7.0 (1% aq. soln.)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.16
Poids de la formule 115.15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 50% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.