Learn More
2-Méthyl-4-pentanol 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-4-pentanol |
| CAS | 108-11-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Methyl-4-pentanol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H14 O |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 4-Methyl-pentan-2-ol, 4-Methylpentan-2-ol, 2-Methyl-4-pentanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CC(C)O |
| Afficher plus |