Learn More
Acide 2-méthyl-4-penténoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Methyl-4-pentenoic acid is used as raw material for fruit flavor or it is an enhancer of fruity fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 2-méthyl-4-penténoïque est utilisé comme matière première pour les arômes fruités ou est un exhausteur de parfums fruités.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-4-pentenoic acid |
| Densité | 0.95 |
| Point d’ébullition | 195°C |
| Point d’éclair | 107°C (224°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Indice de réfraction | 1.431 |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 1720987 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Afficher plus |