Learn More
2-méthyle-4-pipérazinoquinoline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10344152
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10344152
Marque: Thermo Scientific Maybridge RH02136CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 82241-22-3
Formule moléculaire C14H17N3
Poids moléculaire (g/mol) 227.31
Numéro MDL MFCD01935745
Clé InChI XYBLCORUTWKJOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-piperazinoquinoline, 2-methyl-4-piperazin-1-yl quinoline, quinoline, 2-methyl-4-1-piperazinyl, 2-methyl-4-quinolyl piperazine, 2-methyl-4-piperazin-1-yl-quinoline, maybridge1_006771, chemdivam_001084, cbmicro_045139, cambridge id 6095001, tos-bb-0571
CID PubChem 702318
SMILES CC1=CC(N2CCNCC2)=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-piperazinoquinoline
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 2-methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Poids de la formule 227.31
Pourcentage de pureté 97%