Learn More
2-méthyl-5-isopropylaniline, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16647012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. Quantité unitSize
16647012 1 g 1g
16657012 5 g 5g
16667012 25 g 25g
3 options
Code produit. 16647012
Marque: Thermo Scientific Acros 248790010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2051-53-8
Formule moléculaire C10H15N
Poids moléculaire (g/mol) 149.24
Numéro MDL MFCD00044503
Clé InChI YKWALWNGEXPARQ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-methyl-5-(propan-2-yl)aniline
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)C(N)=C1
Spécification
Vecteur alpha METHYLISOPROPYLANILINE
Nom chimique ou matériau 2-Méthyl-5-isopropylaniline
Couleur Brun à incolore
Densité 0.95
Spectre IR Conforme
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5350 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 149.23
Forme physique Liquide