Learn More
2-Méthyl-5-nitro-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzénamine, Mikromol
Code produit 30460344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460344 4 x 25 mg -
30052252 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30460344 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3566.0400254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Méthyl-5-nitro-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzénamine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidine-amine
CAS 152460-09-8
Noms d’analytes ou de composants N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidine-amine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H13 N5 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Pyrimidinamine, N-(2-methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridinyl)-, (2-Methyl-5-nitrophenyl)[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amine, 2-methyl-5-nitro-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzenamine, N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine, N-(5-Nitro-2-methylphenyl)-N-[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-yl]amine, N-(5-Nitro-2-methylphenyl)[4-(3-pyridyl)-2-pyrimidinyl]amine
Formule InChI InChI=1S/C16H13N5O2/c1-11-4-5-13(21(22)23)9-15(11)20-16-18-8-6-14(19-16)12-3-2-7-17-10-12/h2-10H,1H3,(H,18,19,20)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cc1ccc(cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC N-(2-méthyl-5-nitrophényl)-4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 307.31
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 307,1069 g/mol