Learn More
2-Méthyl-6-pipérazine-1-ylpyrazine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10017852
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Identifiants chimiques
CAS 51047-59-7
Formule moléculaire C9H14N4
Poids moléculaire (g/mol) 178.239
Numéro MDL MFCD08272850
Clé InChI ZQAVHWZTBHGKFK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 20290698
Nom IUPAC 2-méthyl-6-pipérazine-1-ylpyrazine
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCNCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 2-methyl-6-piperazin-1-yl pyrazine, 2-methyl-6-piperazinylpyrazine, pyrazine,2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl-9ci
Poids de la formule 178.24
Pourcentage de pureté 95%