Learn More
2-Méthyl-N-[(1R,3r,5S)-9-méthyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide, Mikromol™
Code produit 17961656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961656 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17961656 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0398.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Méthyl-N-[(1R,3r,5S)-9-méthyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
CAS 127472-42-8
Noms d’analytes ou de composants 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H24 N4 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2H-Indazole-3-carboxamide, 2-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, endo- (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 2H-indazole-3-carboxamide deriv., 2-Methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide, 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide, Granisetron Related Compound A, Granisetron Hydrochloride Impurity A, Granisetron Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)20-22(17)2/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)/t12-,13+,14-
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3c4ccccc4nn3C
Nom IUPAC 2-méthyl-N-[(1R,5S)-9-méthyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]indazole-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 312.41
Quantité 25 mg
Poids de la formule 312,195 g/mol