Learn More
Chlorure de 2-méthylallylmagnésium, solution de 0,5M dans du THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10274714 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité
10274714 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10274714 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427411000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Methylallylmagnesium chloride
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 0.5M solution in THF
CAS 5674-02-2, 109-99-9
Point d’ébullition 65.0°C to 67.0°C
% min. CAS 5.02, 91.21
% max. CAS 8.79, 94.98
Formule moléculaire C4H9ClMg
Formule linéaire H2C=C(CH3)CH2MgCl
Numéro MDL MFCD00000471
Concentration 0.4 to 0.7M
Densité 0.9150g/mL
Synonyme isobutylmagnesium chloride, magnesium, chloro 2-methylpropyl, isobutylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, isobutylmagnesiumchloride, ibumgcl, i-bumgcl, i-butylmagnesium chloride, isobutyl magnesium chloride, chloro 2-methylpropyl magnesium, chloro-2-methylpropyl magnesium
Clé InChI YUPZOKFCNKSJTR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)C[Mg]Cl
Nom IUPAC Magnésium ; 2-méthanylpropane ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 116.87
CID PubChem 4384856
Poids de la formule 114.86
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.915
Quantité 100 mL
Point d’éclair −21°C
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylallylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.