missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one, MedChemExpress

Code produit. 16429886
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16429886

Marque: Medchem Express HY101412

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one (N2-Methylguanine) is a modified nucleoside. 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one is an endogenous methylated nucleoside found in human fluids.

2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one (N2-Methylguanine) is a modified nucleoside. 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one is an endogenous methylated nucleoside found in human fluids.

Spécification

Nom chimique ou matériau 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one
Forme physique Solid
CAS 10030-78-1
Couleur Earth Yellow
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H7N5O
Synonyme N2-methylguanine
Informations sur la solubilité H2O : 1 mg/mL (6.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.06 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣THF : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣1M NaOH : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 12 with NaOH) (insoluble) ∣Acetone : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 2 with HCl) (insoluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1N=C(NC)NC2=C1NC=N2
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis