missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Description
2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one (N2-Methylguanine) is a modified nucleoside. 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one is an endogenous methylated nucleoside found in human fluids.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 10030-78-1 |
| Couleur | Earth Yellow |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H7N5O |
| Synonyme | N2-methylguanine |
| Informations sur la solubilité | H2O : 1 mg/mL (6.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.06 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣THF : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣1M NaOH : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 12 with NaOH) (insoluble) ∣Acetone : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 2 with HCl) (insoluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMILES | O=C1N=C(NC)NC2=C1NC=N2 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu