Learn More
2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one, MedChemExpress
Code produit. p-200096802
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16476077
Marque: Medchem Express HY101412
MedChemExpress 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one (N2-Methylguanine) is a modified nucleoside. 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one is an endogenous methylated nucleoside found in human fluids.
2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one (N2-Methylguanine) is a modified nucleoside. 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one is an endogenous methylated nucleoside found in human fluids.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one
Forme physique Solid
CAS 10030-78-1
Couleur Earth Yellow
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H7N5O
Synonyme N2-methylguanine
Informations sur la solubilité H2O : 1 mg/mL (6.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.06 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣THF : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣1M NaOH : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 12 with NaOH) (insoluble) ∣Acetone : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 2 with HCl) (insoluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1N=C(NC)NC2=C1NC=N2
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.