Learn More
2-Méthylbenzénamine (o-Toluidine), Mikromol™
Code produit 18053300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18053300 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18053300 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0563.02
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Méthylbenzénamine (o-Toluidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Toluidine
CAS 95-53-4
Noms d’analytes ou de composants o-Toluidine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H9 N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Prilocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Prilocaine Imp. B (EP), Prilocaine USP Related Compound A, Prilocaine USP RC A, 2-Methylbenzenamine, o-Toluidine, Prilocaine Related Compound A, Prilocaine Hydrochloride Impurity B, Prilocaine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
SMILES Cc1ccccc1N
Nom IUPAC 2-méthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 107.15
Quantité 100 mg
Poids de la formule 107,0735 g/mol