Learn More
2-Méthylbenzophénone, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone) |
| CAS | 131-58-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C14 H12 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Orphenadrine Hydrochloride Imp. B (EP), Orphenadrine Imp. B (EP), (2-Methylphenyl)phenylmethanone, 2-Methylbenzophenone, Orphenadrine Hydrochloride Impurity B, Orphenadrine Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H12O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1C(=O)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | (2-méthylphényl)-phénylméthanone |
| Show More |