Learn More
Chlorure de 2-méthylbenzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021208
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11495503
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13448.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 552-45-4 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-45-4
Formule moléculaire C8H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 140.61
Numéro MDL MFCD00000899
Clé InChI VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methylbenzene, o-xylyl chloride, alpha-chloro-o-xylene, o-methylbenzyl chloride, o-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl, 2-methylbenzylchloride, 2-chloromethyl toluene, unii-eqt3v044tw
CID PubChem 11093
Nom IUPAC 1-(chlorométhyle)-2-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC=C1CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbenzyl chloride
Point de fusion 2°C
Point d’ébullition 197°C to 199°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Pungent
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 386016
Merck Index 14,10091
Poids de la formule 140.61
Pourcentage de pureté ≥98%