Learn More
2-méthylbutyraldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10053730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
Code produit. 10053730
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 96-17-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-17-3
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00006984
Clé InChI BYGQBDHUGHBGMD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-methylbutyraldehyde, butanal, 2-methyl, 2-formylbutane, 2-methylbutyric aldehyde, methylethylacetaldehyde, 2-ethylpropanal, 2-methyl-1-butanal, butyraldehyde, 2-methyl, acetaldehyde, ethylmethyl, alpha-methylbutanal
CID PubChem 7284
ChEBI CHEBI:16182
Nom IUPAC 2-méthylbutanal
SMILES CCC(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbutyraldehyde
Note relative au nom 95%
Acidité 10mg KOH/g max.
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8050g/mL
Point d’ébullition 90°C to 92°C
Point d’éclair 4°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH(CH3)CHO
Indice de réfraction 1.3860 to 1.394
Quantité 50 mL
Beilstein 01, I, 352
Gravité spécifique 0.805
Informations sur la solubilité Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylbutyraldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.