Learn More
2-méthylcyclohexanol, 99 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1 KG
2.50kg
250g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylcyclohexanol |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -38.0°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.9300g/mL |
| Point d’ébullition | 163.0°C to 166.0°C |
| Point d’éclair | 58°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Afficher plus |