Learn More
2-méthylcyclohexanol, 99 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3598171 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1 KG
2.50kg
250g
Code produit. 10522191
Marque: Thermo Scientific Acros 166892500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 583-59-5 | C7H14O | 114.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-59-5
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00001443
Clé InChI NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
CID PubChem 11418
Nom IUPAC 2-méthylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCCCC1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylcyclohexanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -38.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 163.0°C to 166.0°C
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H10OH
Indice de réfraction 1.4615 to 1.4635
Quantité 250 g
Beilstein 06, 11
Fieser 08,303
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide