Learn More
Acide 2-méthylheptanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449547 100 g 100g
11429547 5 g 5g
11439547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22050.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1188-02-9 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1188-02-9
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.214
Numéro MDL MFCD00142944
Clé InChI NKBWMBRPILTCRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylenanthic acid, heptanoic acid, 2-methyl, methylamylacetic acid, 2-methyl-heptanoic acid, heptanoic acid, methyl, alpha-methylheptanoic acid, 2-methyl heptanoic acid, heptane-2-carboxylic acid, fema no. 2706, heptanoic acid, 2-methyl-, 2s
CID PubChem 14475
Nom IUPAC Acide2-méthylheptanoïque
SMILES CCCCCC(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylheptanoic acid
Densité 0.906
Point d’ébullition 139°C to 141°C (30 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4255
Quantité 100 g
Poids de la formule 144.22
Pourcentage de pureté 98%