Learn More
Acide2-méthylhexanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463664 5 g 5g
11473664 25 g 25g
11483664 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463664 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11290.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4536-23-6 | C7H13O2 | 129.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4536-23-6
Formule moléculaire C7H13O2
Poids moléculaire (g/mol) 129.18
Numéro MDL MFCD00002674
Clé InChI CVKMFSAVYPAZTQ-ZCFIWIBFSA-M
Synonyme 2-methylcaproic acid, hexanoic acid, 2-methyl, methylhexanoic acid, 2-methyl hexanoic acid, 2-hexanecarboxylic acid, alpha-methylcaproic acid, 2-methyl-hexanoic acid, fema no. 3191, .alpha.-methylcaproic acid, hexanoic acid, methyl
CID PubChem 20653
SMILES CCCC[C@@H](C)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylhexanoic acid
Densité 0.916
Point d’ébullition 209°C to 210°C
Point d’éclair 105°C (221°F)
Odeur Rancid
Indice de réfraction 1.4205
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1721227
Nom IUPAC Acide 2méthylhexanoïque
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 98%