Learn More
2-méthylhydroquinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylhydroquinone |
| Point de fusion | 127°C to 130°C |
| Point d’ébullition | 284°C to 286°C |
| Point d’éclair | 172°C (341°F) |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 2041489 |
| Poids de la formule | 124.14 |
| Pourcentage de pureté | 99% |