Learn More
Acide 2-méthylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3110294
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10147752
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC21701CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 21801-79-6
Formule moléculaire C9H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.18
Numéro MDL MFCD00244615
Clé InChI FBIUGCLQMKPURJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, pubchem16305, imidazo 1, 2-methyl, 2-methylimidazo 1,2-a nicotinic acid, 3-carboxy-2-methylimidazo 1,2-a pyridine
CID PubChem 89054
Nom IUPAC Acide 2-méthylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylique
SMILES CC1=C(N2C=CC=CC2=N1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylimidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 97%