Learn More
2-Méthylindoline, Mikromol™
Code produit 17930556
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17930556 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17930556 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0477.08
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Méthylindoline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylindoline
CAS 6-6-6872
Noms d’analytes ou de composants 2-Methylindoline
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C9 H11 N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Methylindoline, Indapamide Related Compound C
Formule InChI InChI=1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
SMILES CC1Cc2ccccc2N1
Nom IUPAC 2-méthyl-2,3-dihydro-1H-indole
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Quantité 100 mg
Poids de la formule 133.0891 g/mol