Learn More
Acide 2-méthylmalonique 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309046 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309046 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15089080AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Methylmalonic acid
CAS 516-05-2
Noms d’analytes ou de composants Methylmalonic acid
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C4 H6 O4
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-Methylmalonic Acid, Malonic acid, methyl- (6CI,8CI), Propanedioic acid, methyl- (9CI), 2-Methylpropanedioic acid, 1,1-Ethanedicarboxylic acid, 2-Methylmalonic acid, Isosuccinic acid, Methylmalonic acid, Methylpropanedioic acid, NSC 25201
Formule InChI InChI=1S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES CC(C(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-méthylpropanedioïque
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
Quantité 1 mL
Poids de la formule 118,0266 g/mol