Learn More
2-Méthylnonane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30320657 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320657 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC15114000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylnonane
CAS 871-83-0
Noms d’analytes ou de composants 2-Methylnonane
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H22
Certifications/Conformité ISO/IEC 17025
Synonyme 2-Methylnonane, NSC 24849
Formule InChI InChI=1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
Type de solution Neat
SMILES CCCCCCCC(C)C
Nom IUPAC 2-methylnonane
Industry Type Environmental Testing
Poids moléculaire (g/mol) 142.28
Quantité 100 mg
Poids de la formule 142.1722 g/mol