Learn More
2-Méthylpropanethioamide, Mikromol
Code produit 30463802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463802 4 x 25 mg 100mg
30051059 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30463802 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1034.2600254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Méthylpropanethioamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylpropanethioamide
CAS 13515-65-6
Noms d’analytes ou de composants 2-Methylpropanethioamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H9 N S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Propanethioamide, 2-methyl-, Propionamide, 2-methylthio- (6CI,7CI,8CI), 2-Methylpropanethioamide, 2-Methylthiopropionamide, Isobutyrthioamide, Thioisobutyramide
Formule InChI InChI=1S/C4H9NS/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H2,5,6)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(C)C(=S)N
Nom IUPAC 2-méthylpropanethioamide
Poids moléculaire (g/mol) 103.19
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 103,0456 g/mol